Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Seaux à glace Magic Touch
Incassables dans des conditions normales d’utilisation. Les seaux à glace Bel Art™ Magic Touch™ possèdent d’excellentes propriétés isolantes et permettent de conserver les échantillons thermosensibles dans un environnement optimal.
Marque: Bel-Art™ Scienceware™ M18848-2092
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plage de températures : -196°C à 100°C (-321°F à 212°F)
- À utiliser avec de la glace, de la glace sèche, des suspensions alcooliques épaisses de glace sèche et de l’azote liquide
- Anti-exsudation
- Imperméables à l’humidité et aux odeurs
- La mousse de polymère expansé résiste aux produits chimiques.
- Incassables dans des conditions d’utilisation normales
- Bord évasé pour un transport aisé
- Le couvercle peut être découpé pour ménager des ouvertures pour des thermomètres, des serpentins de refroidissement, des flacons, etc.
- 2 tailles disponibles
- Racks flottants ronds disponibles pour les tubes de 1.5 ml et de 15 ml
Spécification
Utilisation de glace, de glace sèche, de suspensions alcooliques épaisses de glace sèche ou d’azote liquide | |
Seau à glace | |
2.5 L |
Polymère | |
Noir | |
–196 à 90°C |