Learn More
SNV Comines™ Blouse Madona™ en poly/coton pour femme
37.10€ - 38.74€
Spécification
Sexe | Pour femme |
---|---|
Matériau | Polyester, coton |
Couleur | Blanc |
Type de produit | Manteau pour femme |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13416969
|
SNV Comines™
MADLP00000T1 |
40, M - L |
37.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15259129
|
SNV Comines™
MADLP00000T4 |
52, M - L |
37.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15299119
|
SNV Comines™
MADLP00000T0 |
36, M - L |
37.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13426969
|
SNV Comines™
MADLP00000T2 |
44, M - L |
38.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15229129
|
SNV Comines™
MADLP00000T3 |
48, M - L |
37.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15289129
|
SNV Comines™
MADLP00000T5 |
56, M - L |
37.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Pour femme | |
Polyester, coton | |
Blanc | |
Manteau pour femme |