Learn More
Gilson™ Supports muraux MACROMAN™
Ces supports muraux permettent un stockage sécurisé et stable de vos contrôleurs de pipettes MacRoman™.
60.15€ - 93.70€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Type | Fixation murale |
À utiliser avec (application) | Stockage |
À utiliser avec (équipement) | Contrôleur de pipette MACROMAN™ |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15891727
|
Gilson™
F107201 |
À vis / Ruban adhésif |
60.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15801737
|
Gilson™
F107202 |
Magnétique |
93.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Maintient les contrôleurs de pipettes à l'écart des bancs et des bureaux occupés
- Disponible en magnétique et à vis
- Accessoire pour les contrôleurs de pipettes MACROMAN
- Fournis individuellement
Spécification
Noir | |
Fixation murale | |
Stockage | |
Contrôleur de pipette MACROMAN™ |