Learn More
Hellma Macro Cuve, 111-OS
Cellule de type macro en verre optique spécial et utilisée pour les dosages par fluorescence.
Marque:  Hellma 111-10-20
Code produit. 10363551
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Fabrication en verre optique
  • Bouchon en PTFE inclus
  • Plage VIS
  • Pour les mesures de fluorescence
Spécification
Spécification
3500 μl
PTFE
Épaisseur de base : 1,25 mm
1/boîte
320–2500 nm
12,5 mm
Verre optique spécial
10 mm
Bouchon en PTFE
10 x 10 mm
46 mm