Learn More
3M™ Kit ELISA de protéines macadamia, E96MAC
Destiné à la détection des protéines de macadamia dans l’eau de rinçage finale propre en place (CIP), les échantillons d’écouvillons environnementaux, les ingrédients alimentaires et les produits alimentaires transformés.
Marque:  3M™ 7100151368
Encompass
Code produit. 17273814
  • 793.53€ / 1 kit
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conçu pour détecter à la fois les protéines allergènes cibles traitées et non traitées.
  • Le test s’adapte aux échantillons d’eau de rinçage et d’aliments pour écouvillons environnementaux.
  • Un protocole d’extraction universel rationalise les tests de plusieurs analytes, vous permettant ainsi d’économiser des réactifs et un temps précieux.
Spécification
Spécification
Tester
50 minutes