Learn More
Cytiva Milieu de chromatographie MabSelect Sure™ LX
Milieu d’affinité à la protéine A avec une capacité de liaison dynamique élevée qui améliore les performances et réduit les coûts
4007.00€ - 8713.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour la purification d’anticorps monoclonaux pour les applications cliniques |
---|---|
Stabilité | Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés en chromatographie de protéine A |
Conditions de stockage | 2°C à 8°C |
Capacité de liaison | 60°mg d’IgG humaine/ml de miliμeu |
Type de produit | Milieu MabSelect SuRe LX |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11683074
|
Cytiva
17-5474-01 |
25 ml |
4007.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11693074
|
Cytiva
17-5474-02 |
200 ml |
8713.00€
200mL |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La tolérance aux alcalis permet une stabilité, un nettoyage minutieux et une réduction de la contamination
- Ligand dérivé de la protéine A (E. coli) stabilisé aux alcalins
- Capacité de liaison dynamique élevée (DBC) pour les cultures à hauts titres
- Réduit les risques de contamination et de transfert
- Le ligand rProtéine A tolérant les alcalis résiste aux procédures rigoureuses de CIP et d'assainissement avec du NaOH 0,1 à 0,5 M
Purification d'anticorps monoclonaux pour les applications cliniques et l'échelle des procédés
Certifications
Certificat d’analyse
Spécification
Pour la purification d’anticorps monoclonaux pour les applications cliniques | |
2°C à 8°C | |
Milieu MabSelect SuRe LX | |
85 μm | |
20 cm | |
< 2 bar | |
3 à 12 | |
Dérivé de la protéine A stabilisée en milieu alcalin (E. coli) |
Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés en chromatographie de protéine A | |
60°mg d’IgG humaine/ml de miliμeu | |
500 cm/Hoμr | |
7,87 in | |
Certificat d’analyse | |
Agarose hautement réticulée | |
20 % d’éthanol |