Learn More
Cytiva Milieu de chromatographie MabSelect Sure™
Milieu d’affinité Protéine A pour la capture des MAb à l’échelle des procédés. Le milieu de chromatographie MabSelect SureTM Cytiva est utilisé dans la fabrication commerciale d’anticorps monoclonaux.
Marque: Cytiva 17-5438-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Possède un ligand rProtéine A tolérant aux alcalins conçu pour améliorer la résistance aux protéases afin de produire des anticorps monoclonaux- Résiste aux procédures rigoureuses de CIP et de désinfection avec du NaOH 0,1 à 0,5 M.
- La conception offre une meilleure résistance à la protéase, ce qui réduit les fuites de ligand
- Le profil d’élution générique pour différents anticorps monoclonaux permet une approche de la plateforme pour la purification
- La matrice d’agarose à débit élevé permet de traiter de grands volumes d’alimentation
- Utilisé dans la fabrication commerciale d’anticorps monoclonaux
Spécification
25 ml | |
Pour l’utilisation de protocoles de CIP et de désinfection rigoureux et rentables, et la fabrication d’anticorps monoclonaux | |
30 mg d’lgG humaine/ml (à un temps de séjour de 2,4 min) | |
<500 cm/heμre | |
7,87 in | |
Certificat d’analyse | |
Agarose hautement réticulée | |
20 % d’éthanol |
Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés en chromatographie de protéine A | |
2°C à 8°C | |
Milieu MabSelect SuRe | |
85 μm | |
20 cm | |
<200 kPa | |
3 à 12 | |
Dérivé de la protéine A stabilisée en milieu alcalin (E. coli) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- MabSelect SuRe, 25 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.