Learn More
Applied Biosystems™ M13 Sequencing Forward Primer, HPLC
Amorce sens de séquençage M13, HPLC
Marque: Applied Biosystems™ A15637
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez notre outil pour trouver et commander des amorces pré-conçues pour le séquençage de PCR et de Sanger. Exempts de SNP et de dimères, spécifiques à la cible et adaptés aux conditions de PCR universelles, ces amorces peuvent être commandées sans modification, à queue M13, purifiées par HPLC ou dessalées. Toutes les amorces sont vérifiées par spectrométrie de masse.Spécification
Tube simple, séché vers le bas | |
Spectrométrie de masse | |
Amorce sens de séquençage M13 (-21) | |
Amorce sens de séquençage M13 (-21) | |
HPLC |
Solide | |
Amorce sens de séquençage M13 (-21), 50 nmole, purification HPLC, rendement spec minimal de 900 pmole, séquence 5’ TGTAAAACGACGGCCAGT, délivrée dans un tube unique, séché, utilisé pour les amorces de séquençage du cycle BigDye™ | |
5’ TGTAAAACGACGGCCAGT | |
50 nmol | |
Amorces de séquençage cyclique BigDye™ |