Learn More
Thermo Scientific™ Fours à moufle M110
Chauffez et séchez les métaux à haute température avec les fours à moufle Thermo Scientific™ M110 qui répartissent uniformément la chaleur et fonctionnent de manière économique dans un format compact.
Description
Description
Chauffez et séchez les métaux à haute température avec les fours à moufle Thermo Scientific™ M110 qui répartissent uniformément la chaleur et fonctionnent de manière économique dans un format compact.
Caractéristiques principales :
  • 9 litres de volume utile
  • Conception à deux coques avec poche d’air entre la boîte de recuit et les parois extérieures
  • Plusieurs couches d’isolant en fibre de céramique sans amiante de haute qualité
  • Les éléments chauffants sont positionnés en toute sécurité dans des blocs rainurés sur les parois latérales de l’espace de travail, recouverts de plaques en céramique
  • Porte à charnière conçue avec système de guidage forcé en parallèle—la surface chaude est toujours orientée vers l’opposé de l’utilisateur lorsque la porte est ouverte
  • Des dispositifs de coupure en cas de dépassement de la limite supérieure réglables protègent les échantillons et les équipements
Informations de commande :
Modèles disponibles avec minuteur 24 h en option, contrôleur de programme numérique Thermo Scientific™ Thermicon™ P avec microprocesseur, ventilateur d’extraction et/ou carneau d’échappement. Carneau d’échappement (50006394) et plateau (50006408) supplémentaires disponibles séparément. Non commercialisés en Amérique du Nord.
Compatible avec :
  • Carneau d’échappement (50006394)
  • Plateau (50006408)
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Fours à moufle M110