Learn More
M-xylylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.80€ - 124.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1477-55-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.2 |
Numéro MDL | MFCD00008119 |
Clé InChI | FDLQZKYLHJJBHD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | m-xylylenediamine, 1,3-benzenedimethanamine, 1,3-bis aminomethyl benzene, 1,3-xylylenediamine, 1,3-phenylenedimethanamine, m-xylylendiamin, 1,3-xylenediamine, mxda, m-phenylenebis methylamine, methylamine, m-phenylenebis |
CID PubChem | 15133 |
Nom IUPAC | [3-(aminométhyl)phényl]méthanamine |
SMILES | C1=CC(=CC(=C1)CN)CN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10285140
|
Thermo Scientific Acros
141020050 |
5 mL | Flacon en verre |
25.80€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10627112
|
Thermo Scientific Acros
141021000 |
100 mL | Flacon en verre |
37.40€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10741925
|
Thermo Scientific Acros
141025000 |
500 mL | Flacon en verre |
124.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
1477-55-0 | |
136.2 | |
FDLQZKYLHJJBHD-UHFFFAOYSA-N | |
15133 | |
C1=CC(=CC(=C1)CN)CN |
C8H12N2 | |
MFCD00008119 | |
m-xylylenediamine, 1,3-benzenedimethanamine, 1,3-bis aminomethyl benzene, 1,3-xylylenediamine, 1,3-phenylenedimethanamine, m-xylylendiamin, 1,3-xylenediamine, mxda, m-phenylenebis methylamine, methylamine, m-phenylenebis | |
[3-(aminométhyl)phényl]méthanamine |
Specifications
m-Xylylenediamine | |
98.5 | |
Jaune | |
265°C (745.0 mmHg) | |
Authentique | |
C8H12N2 | |
1.5700 to 1.572 | |
13, IV, 293 | |
m-xylylenediamine, 1,3-benzenedimethanamine, 1,3-bis aminomethyl benzene, 1,3-xylylenediamine, 1,3-phenylenedimethanamine, m-xylylendiamin, 1,3-xylenediamine, mxda, m-phenylenebis methylamine, methylamine, m-phenylenebis | |
C1=CC(=CC(=C1)CN)CN | |
136.2 | |
136.2 | |
Liquide |
1477-55-0 | |
100.0 | |
1.0300g/mL | |
>112°C | |
99% | |
C6H4(CH2NH2)2 | |
MFCD00008119 | |
1.03 | |
FDLQZKYLHJJBHD-UHFFFAOYSA-N | |
[3-(aminométhyl)phényl]méthanamine | |
15133 | |
99% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.<
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 216-032-5
RUO – Research Use Only