Learn More
Chlorure de m-tolylmagnésium, solution 1 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11925971
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121905-60-0, 109-99-9
Formule moléculaire C7H7ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 150.89
Numéro MDL MFCD00238749
Clé InChI BVYCQPCLCZTSPD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme m-tolylmagnesium chloride, m-tolyl magnesium chloride, m-methylphenylmagnesium chloride, bvycqpclcztspd-uhfffaoysa-m, m-tolylmagnesium chloride solution 1.0 m in thf, m-tolylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf
CID PubChem 4384483
SMILES CC1=CC([Mg]Cl)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Tolylmagnesium chloride
% min. CAS 14.99, 82.64
% max. CAS 17.36, 85.01
Forme physique Solution
Quantité 100 mL
Point d’éclair −21°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Nom IUPAC Magnésium ; Méthylbenzène ; Chlorure
Poids de la formule 150.89
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.95 to 1.10M
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.956
Densité 0.9560g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • m-Tolylmagnesium chloride, 1M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.