Learn More
M-tolylacétylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
40.50€ - 105.00€
Identifiants chimiques
CAS | 766-82-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 116.16 |
Numéro MDL | MFCD01318174 |
Clé InChI | RENYIDZOAFFNHC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-ethynyltoluene, 3-methylphenylacetylene, m-tolylacetylene, 1-ethynyl-3-methyl-benzene, 3'-methylphenyl acetylene, benzene,1-ethynyl-3-methyl, benzene, 1-ethynyl-3-methyl, 3'-methylphenylacetylene, 3-methyl phenylacetylene, 3-tolylacetylene |
CID PubChem | 136600 |
Nom IUPAC | 1-éthynyl-3-méthylbenzène |
SMILES | CC1=CC=CC(=C1)C#C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10259293
|
Thermo Scientific Acros
392660010 |
1 g | Flacon en verre |
40.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10360444
|
Thermo Scientific Acros
392660050 |
5 g | Flacon en verre |
105.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
766-82-5 | |
116.16 | |
RENYIDZOAFFNHC-UHFFFAOYSA-N | |
136600 | |
CC1=CC=CC(=C1)C#C |
C9H8 | |
MFCD01318174 | |
3-ethynyltoluene, 3-methylphenylacetylene, m-tolylacetylene, 1-ethynyl-3-methyl-benzene, 3'-methylphenyl acetylene, benzene,1-ethynyl-3-methyl, benzene, 1-ethynyl-3-methyl, 3'-methylphenylacetylene, 3-methyl phenylacetylene, 3-tolylacetylene | |
1-éthynyl-3-méthylbenzène |
Spécification
m-Tolylacetylene | |
96.0 | |
Jaune à marron | |
170°C to 175°C | |
Authentique | |
C9H8 | |
1.5380 to 1.54 | |
0.9 | |
RENYIDZOAFFNHC-UHFFFAOYSA-N | |
1-éthynyl-3-méthylbenzène | |
136600 | |
97% |
766-82-5 | |
100.0 | |
0.9000g/mL | |
25°C | |
96% min. (GC) | |
CH3C6H4C∽CH | |
MFCD01318174 | |
3-ethynyltoluene, 3-methylphenylacetylene, m-tolylacetylene, 1-ethynyl-3-methyl-benzene, 3'-methylphenyl acetylene, benzene,1-ethynyl-3-methyl, benzene, 1-ethynyl-3-methyl, 3'-methylphenylacetylene, 3-methyl phenylacetylene, 3-tolylacetylene | |
CC1=CC=CC(=C1)C#C | |
116.16 | |
116.16 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Liquide et vapeurs inflammables.
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
EN CAS D’INGESTION :Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :danger
- m-Tolylacetylene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.