Learn More
Chlorure de m-toluoyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10367230
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1711-06-4
Formule moléculaire C8H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 154.6
Numéro MDL MFCD00000681
Clé InChI YHOYYHYBFSYOSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-toluoyl chloride, m-methylbenzoyl chloride, 3-toluoyl chloride, toluoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methyl, m-toluyl chloride, meta methyl benzoyl chloride, 3-methylbenzoylchloride, 3-toluoylchloride, unii-w2vjw4350k
CID PubChem 74375
Nom IUPAC Chlorure de 3-méthylbenzoyle
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Toluoyl chloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à marron
Densité 1.1700g/mL
Point d’ébullition 86.0°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4COCl
Indice de réfraction 1.5475 to 1.5495
Quantité 100 g
Beilstein 09, 477
Gravité spécifique 1.17
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes.
Poids de la formule 154.6
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • m-Toluoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.