Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pourpre de m-Crésol, pur, indicateur de niveau
Code produit. 10792461
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2303-01-7
Formule moléculaire C21H18O5S
Poids moléculaire (g/mol) 382.43
Numéro MDL MFCD00005871
Clé InChI OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 73030
Nom IUPAC 4-[3-(4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^}-6-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=C(C=C(C=C4)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Cresol Purple
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 382.42
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 900 min. (578nm, in buffer)
Intervalle de transition visuelle from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple)
Couleur Vert
Quantité 5 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Identifiant produit
  • m-Cresol Purple, indicator grade