Learn More
m-crésol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
30.80€ - 58.10€
Identifiants chimiques
CAS | 108-39-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 108.14 |
Numéro MDL | MFCD00002302 |
Clé InChI | RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-Methylphenol |
CID PubChem | 342 |
ChEBI | CHEBI:17231 |
Nom IUPAC | 3-méthylphénol |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11419612
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10733.30 |
250 g |
30.80€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15453027
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10733.41 |
800 g |
58.10€
800g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe m-crésol est utilisé dans la préparation de résines synthétiques comme les résines phénol-formaldéhyde, les désinfectants et les révélateurs photographiques. Il est utilisé comme solvant industriel pour dissoudre les polymères tels que la polyaniline. Il agit comme précurseur de la vitamine E et de l’amylmétacrésol antiseptique. Il est utilisé comme conservateur de l’insuline.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, de l’éther diéthylique, du chloroforme et de l’éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air et à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les acides forts, l’aluminium et les alliages d’aluminium.
Chemical Identifiers
108-39-4 | |
108.14 | |
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N | |
342 | |
3-méthylphénol |
C7H8O | |
MFCD00002302 | |
3-Methylphenol | |
CHEBI:17231 |
Specifications
m-Cresol | |
202°C to 204°C | |
C7H8O | |
UN2076 | |
14,2579 | |
Miscible with water,diethylether,chloroform and ethanol. | |
CC1=CC(=CC=C1)O | |
108.14 | |
CHEBI:17231 | |
99% | |
Light sensitive | |
5 |
11°C to 12°C | |
108-39-4 | |
MFCD00002302 | |
506719 | |
3-Methylphenol | |
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N | |
3-méthylphénol | |
342 | |
108.14 | |
Phenol-like | |
1.034 | |
86°C (186°F) |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
H301-H311-H314-H318-H227
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
Liquide combustible.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301+H311-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CRÉSOLS, LIQUIDES
missing translation for 'einecsNumber' : 203-577-9
missing translation for 'rtecsNumber' : GO6125000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche