Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse A, tubes de 4,5 ml
Pour l’isolement ultérieur de l’ADN génomique de tous les types d’échantillons, excepté les échantillons de sols. Chaque tube résistant aux chocs de 4,5 ml contient une matrice de grenat et deux sphères en céramique de 1/4 po. La matrice de lyse A est chimiquement inerte et ne lie pas les acides nucléiques.
Marque: MP Biomedicals™ 116970050
Description
Les tubes de la matrice de lyse A contiennent une matrice de grenat et des sphères en céramique de 1/4 po pour le broyage et la lyse d’une gamme de types d’échantillon. La matrice de broyage est chimiquement inerte et ne lie pas les acides nucléiques. À utiliser sur les instruments FastPrep ou tout batteur à microbilles.
- Taille des tubes : 4,5 mL
- Types d’échantillon : Tissus animaux, plantes, insectes, nématodes, bactéries, levures, champignons, algues
- Matériau des microbilles : Flocons de grenat et deux sphères en céramique de 1/4 po (6,35 mm) de diamètre
Spécification
Flocons de grenat et sphères en céramique | |
Tissus animaux, Plantes, Insectes, Vers, Bactéries, Levures, Champignons, Algues | |
Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles | |
Matrice de lyse A | |
Sans RNase |
Conserver à température ambiante. | |
Sans DNase | |
Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation | |
50 tubes de 4,5 ml | |
Jusqu’à 0,5 g par préparation |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.