Learn More
LYRM7 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | LYRM7 |
---|---|
Concentration | 0.34 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Flow Cytometry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16842465
|
Proteintech
23833-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16832465
|
Proteintech
23833-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
LYRM7 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q5U5X0 | |
90624 | |
LYRM7 Fusion Protein Ag20696 | |
Primary | |
-20°C | |
LYRM7 |
0.34 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C5orf31, LYR motif containing protein 7, LYRM7, Lyrm7 homolog (mouse) | |
LYRM7 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |