Learn More
Labconco™ Bouchon de flacon Lyph-Lock™
Flacons trois pièces pour la lyophilisation d’échantillons. Assurent une étanchéité sous vide pour une lyophilisation efficace.
Marque:  Labconco™ 7552200
Code produit. 15183035
  • 191.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Choisissez vos flacons Lyph-Lock en fonction de la taille de vos échantillons. Les flacons ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume pour assurer une surface maximale et une lyophilisation efficace.
  • Le joint en caoutchouc de silicone souple saisit le col et le fond et les maintient fermement attachés ensemble lors de la précongélation et de la lyophilisation
  • Un flacon Lyph-Lock complet inclut un col et un fond en verre, ainsi qu’une bague d’étanchéité en caoutchouc
  • Le col et le fond sont en verre borosilicaté ultra résistant
  • Le joint est un caoutchouc de silicone non contaminant souple
  • Les cols, fonds et joints sont disponibles séparément en tant que composants de rechange
  • Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux ports des vannes de lyophilisateurs (vendus séparément)
  • Le verre borosilicaté présente une température maximale de 490°C et une température maximale de silicone de 450°C
  • Le fond plat réduit les déversements et offre un meilleur équilibre
  • Compatible avec toutes les marques principales de lyophilisateurs de laboratoire
  • Le flacon complet peut être autoclavé
Spécification
Spécification
100 ml, 250 ml
Verre borosilicaté
Fond et joint de flacon Lyph-Lock de 100 et 250 ml
19/38