Learn More
Labconco™ Joint de flacon Lyph-Lock™
Flacons trois pièces pour la lyophilisation d’échantillons. Assurent une étanchéité sous vide pour une lyophilisation efficace.
113.00€ - 117.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15133055
|
Labconco™
7559000 |
25 ml, 50 ml | Flacons Lyph-Lock de 25 et 50 ml |
117.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15153055
|
Labconco™
7559200 |
100 ml, 250 ml |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Choisissez vos flacons Lyph-Lock en fonction de la taille de vos échantillons. Les flacons ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume pour assurer une surface maximale et une lyophilisation efficace.
- Le joint en caoutchouc de silicone souple saisit le col et le fond et les maintient fermement attachés ensemble lors de la précongélation et de la lyophilisation
- Un flacon Lyph-Lock complet inclut un col et un fond en verre, ainsi qu’une bague d’étanchéité en caoutchouc
- Le col et le fond sont en verre borosilicaté ultra résistant
- Le joint est un caoutchouc de silicone non contaminant souple
- Les cols, fonds et joints sont disponibles séparément en tant que composants de rechange
- Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux ports des vannes de lyophilisateurs (vendus séparément)
- Le verre borosilicaté présente une température maximale de 490°C et une température maximale de silicone de 450°C
- Le fond plat réduit les déversements et offre un meilleur équilibre
- Compatible avec toutes les marques principales de lyophilisateurs de laboratoire
- Le flacon complet peut être autoclavé
Spécification
Caoutchouc de silicone |