Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-250 Freeze Dryer
The Lyovapor™ L-250 features groundbreaking EcoStream technology, making it the most eco-friendly laboratory freeze dryer.
14440.00€ - 19080.00€
Spécification
Type | Benchtop Freeze Dryer |
---|---|
Capacité (métrique) | 4.5 L |
Nbre d’étagères | 0 |
Plage de températures (métrique) | Ambient to -105°C |
Matériau | Stainless Steel Coil and Collector Chamber |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18824171
|
BUCHI
11L250PH0000 |
Software Compatible |
19080.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30130642
|
BUCHI
11L250IN0000 |
Not Software Compatible |
14440.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- -85 °C condenser suitable for aqueous and organic-based solvent mixtures
- 4.5 L condensing capacity for standard laboratory applications
- EcoStream technology uses natural coolants
- Global Warming Potential (GWP) of only 4
- Reduced heat output and noise emissions in the lab
- Infinite-control technology offers process control via display, software, and mobile app
- Sample protection mode prevents sample collapse
Spécification
Benchtop Freeze Dryer | |
0 | |
Stainless Steel Coil and Collector Chamber | |
220/240 V |
4.5 L | |
Ambient to -105°C | |
North America |