Learn More
BUCHI Lyophilisateur Lyovapor™ L-200 Pro Control avec 6 étagères chauffables, dessus de collecteur 12
Le système Lyovapor™ L-200 compact associe une lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg) à un haut niveau d’automatisation. Infinite-Control™ garantit la création de méthodes, l’exécution de méthodes, l’enregistrement de données, l’enregistrement de graphiques en temps réel et l’interruption, si nécessaire, à partir de n’importe quel moment.
25240.00€ - 38930.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 6 kg |
---|---|
Plage de températures (métrique) | -55°C à +30°C |
Réfrigérant | R507 sans CFC |
Modèle | Lyovapor™ L-200 Pro Control |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Pompe à vide | Types de capteur | Software Included | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Pompe à vide | Types de capteur | Software Included | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17254854
|
BUCHI
11L200PH2622113001 |
Edwards nXDS6iC | max. | Oui |
38930.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17294844
|
BUCHI
11L200PH2622103001 |
Edwards nXDS6iC | max. | Non |
33090.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17234844
|
BUCHI
11L200PH2622013001 |
Edwards nXDS6iC | Néant | Oui |
38050.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17274834
|
BUCHI
11L200PH2622003001 |
Edwards nXDS6iC | Néant | Non |
32220.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17234854
|
BUCHI
11L200PH2622111001 |
Pfeiffer Duo 6 | max. | Oui |
35275.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17274844
|
BUCHI
11L200PH2622101001 |
Pfeiffer Duo 6 | max. | Non |
29575.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17214844
|
BUCHI
11L200PH2622011001 |
Pfeiffer Duo 6 | Néant | Oui |
34425.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17254834
|
BUCHI
11L200PH2622001001 |
Pfeiffer Duo 6 | Néant | Non |
28710.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17214854
|
BUCHI
11L200PH2622110001 |
Non inclus | max. | Oui |
31805.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17254844
|
BUCHI
11L200PH2622100001 |
Non inclus | max. | Non |
26125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17294834
|
BUCHI
11L200PH2622010001 |
Non inclus | Néant | Oui |
30970.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17234834
|
BUCHI
11L200PH2622000001 |
Non inclus | Néant | Non |
25240.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Lyophilisation de haute qualité (55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation
- L’interface intuitive permet d’afficher tous les paramètres de processus en un seul coup d’œil
- Une chambre de séchage modulaire est adaptable aux besoins de l’application
- Accès facile aux vannes de connexion, aux capteurs et aux pompes à vide
Caractéristiques
- La différence de température peut être utilisée avec les capteurs de température de produit en option pour la détermination des points de virage
- L’état de protection de l’échantillon réduit la pression et arrête le chauffage si la température de l’échantillon dépasse les paramètres définis
- Chambres de séchage flexibles avec des distances réglables pour les tablettes
- Une interface supplémentaire peut être ajoutée et placée à l’extérieur de la hotte d’aspiration pour contrôler le processus à l’extérieur
- Des services complets sont disponibles pour le support des applications, la formation, la maintenance préventive et la documentation QI / QO
Infinite Control™
- Fonctionnement et manipulation aisés des méthodes
- Enregistrement de données et création de rapports personnalisés
- Schéma et diagramme du processus en temps réel
- Économie d’échantillons précieux grâce à l’état de protection de l’échantillon
- Accès aux paramètres de processus sur n’importe quel périphérique avec des notifications Push pratiques
Spécification
6 kg | |
R507 sans CFC | |
Acier inoxydable | |
Infinite-Control™ | |
58,5 x 46 x 51 cm | |
10 A (ergot) | |
50 Hz | |
75 kg |
-55°C à +30°C | |
Lyovapor™ L-200 Pro Control | |
6 étagères pouvant chauffer, dessus du collecteur 12 | |
Lyophilisation, sublimation | |
IP 20 | |
220/240 V | |
1,8 kW (max) |