Learn More
BUCHI Lyophilisateur Lyovapor™ L-200 Pro Control avec 4 étagères chauffables, collecteur Top 12 - chariot mobile
The compact Lyovapor™ L-200 combines high-quality freeze drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ ensures easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time, and interruption if needed from anywhere at anytime.
Marque:  BUCHI 11L200PH2422111101
31877.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17224784
  • 33555.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Lyophilisation de haute qualité (55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation
  • L’interface intuitive permet d’afficher tous les paramètres de processus en un seul coup d’œil
  • Une chambre de séchage modulaire est adaptable aux besoins de l’application
  • Accès facile aux vannes de connexion, aux capteurs et aux pompes à vide
  • Le chariot mobile permet un placement pratique à côté de la paillasse de laboratoire
Caractéristiques
  • La différence de température peut être utilisée avec les capteurs de température de produit en option pour la détermination des points de virage
  • L’état de protection de l’échantillon réduit la pression et arrête le chauffage si la température de l’échantillon dépasse les paramètres définis
  • Chambres de séchage flexibles avec des distances réglables pour les tablettes
  • Une interface supplémentaire peut être ajoutée et placée à l’extérieur de la hotte d’aspiration pour contrôler le processus à l’extérieur
  • Des services complets sont disponibles pour le support des applications, la formation, la maintenance préventive et la documentation QI / QO
Infinite Control™
  • Fonctionnement et manipulation aisés des méthodes
  • Enregistrement de données et création de rapports personnalisés
  • Schéma et diagramme du processus en temps réel
  • Économie d’échantillons précieux grâce à l’état de protection de l’échantillon
  • Accès aux paramètres de processus sur n’importe quel périphérique avec des notifications Push pratiques
Spécification
Spécification
6 kg
R507 sans CFC
Acier inoxydable
Infinite-Control™
Oui
Lyophilisation, sublimation
IP 20
220/240 V
1,8 kW (max)
-55°C à +30°C
Lyovapor™ L-200 Pro Control
4 étagères pouvant chauffer, dessus du collecteur 12
max.
Pfeiffer Duo 6
58,5 x 46 x 51 cm
10 A (ergot)
50 Hz
75 kg