Learn More
BUCHI Lyophilisateur Lyovapor™ L-200 Pro Control avec 4 étagères chauffables
Le système Lyovapor™ L-200 compact associe une lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg) à un haut niveau d’automatisation. Infinite-Control™ garantit la création de méthodes, l’exécution de méthodes, l’enregistrement de données, l’enregistrement de graphiques en temps réel et l’interruption, si nécessaire, à partir de n’importe quel moment.
23535.00€ - 37165.00€
Spécification
Capacité (métrique) 6 kg
Plage de températures (métrique) -55°C à +30°C
Réfrigérant R507 sans CFC
Modèle Lyovapor™ L-200 Pro Control
Matériau Acier inoxydable
Consulter d'autres spécifications
Produits 12
Code produit Marque Pompe à vide Types de capteur Software Included Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Pompe à vide Types de capteur Software Included Prix Quantité et disponibilité  
17294754
Afficher les documents
BUCHI
11L200PH2412113001
Edwards nXDS6iC max. Oui
37165.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17234754
Afficher les documents
BUCHI
11L200PH2412103001
Edwards nXDS6iC max. Non
31340.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17274744
Afficher les documents
BUCHI
11L200PH2412013001
Edwards nXDS6iC Néant Oui
36295.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17214744
Afficher les documents
BUCHI
11L200PH2412003001
Edwards nXDS6iC Néant Non
30465.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17274754
Afficher les documents
BUCHI
11L200PH2412111001
Pfeiffer Duo 6 max. Oui
33550.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17214754
Afficher les documents
BUCHI
11L200PH2412101001
Pfeiffer Duo 6 max. Non
27850.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17254744
Afficher les documents
BUCHI
11L200PH2412011001
Pfeiffer Duo 6 Néant Oui
32715.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17294734
Afficher les documents
BUCHI
11L200PH2412001001
Pfeiffer Duo 6 Néant Non
27005.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17254754
Afficher les documents
BUCHI
11L200PH2412110001
Non inclus max. Oui
30100.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17294744
Afficher les documents
BUCHI
11L200PH2412100001
Non inclus max. Non
24405.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17234744
Afficher les documents
BUCHI
11L200PH2412010001
Non inclus Néant Oui
29265.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17274734
Afficher les documents
BUCHI
11L200PH2412000001
Non inclus Néant Non
23535.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-08-2025
Description
  • Lyophilisation de haute qualité (55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation
  • L’interface intuitive permet d’afficher tous les paramètres de processus en un seul coup d’œil
  • Une chambre de séchage modulaire est adaptable aux besoins de l’application
  • Accès facile aux vannes de connexion, aux capteurs et aux pompes à vide
Caractéristiques
  • La différence de température peut être utilisée avec les capteurs de température de produit en option pour la détermination des points de virage
  • L’état de protection de l’échantillon réduit la pression et arrête le chauffage si la température de l’échantillon dépasse les paramètres définis
  • Chambres de séchage flexibles avec des distances réglables pour les tablettes
  • Une interface supplémentaire peut être ajoutée et placée à l’extérieur de la hotte d’aspiration pour contrôler le processus à l’extérieur
  • Des services complets sont disponibles pour le support des applications, la formation, la maintenance préventive et la documentation QI / QO
Infinite Control™
  • Fonctionnement et manipulation aisés des méthodes
  • Enregistrement de données et création de rapports personnalisés
  • Schéma et diagramme du processus en temps réel
  • Économie d’échantillons précieux grâce à l’état de protection de l’échantillon
  • Accès aux paramètres de processus sur n’importe quel périphérique avec des notifications Push pratiques
Spécification
Spécification
6 kg
R507 sans CFC
Acier inoxydable
Infinite-Control™
58,5 x 46 x 51 cm
10 A (ergot)
50 Hz
75 kg
-55°C à +30°C
Lyovapor™ L-200 Pro Control
4 étagères pouvant chauffer
Lyophilisation, sublimation
IP 20
220/240 V
1,8 kW (max)
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BUCHI Lyophilisateur Lyovapor™ L-200 Pro Control avec 4 étagères chauffables