Learn More
BUCHI Portoir pour collecteur Lyovapor L-200 24
Offre une lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation. Infinite-Control™ comprend la création facile de méthodes, l’exécution de méthodes, la consignation des données, l’enregistrement de graphiques en temps réel et l’interruption, si nécessaire, à partir de n’importe quel moment.
16820.00€ - 24170.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 6 kg |
---|---|
Plage de températures (métrique) | -55°C à +30°C |
Matériau | Acier inoxydable |
Software Included | Non |
Hauteur (impériale) | 20,0787 in |
Code produit | Marque | Comprend | Pompe à vide | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Pompe à vide | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17204714
|
BUCHI
11L200IN0202003001 |
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon | Edwards nXDS6iC |
22440.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17214714
|
BUCHI
11L200IN0202003101 |
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon, chariot | Edwards nXDS6iC |
24170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17264704
|
BUCHI
11L200IN0202000001 |
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon | Aucune pompe à vide |
16820.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17274704
|
BUCHI
11L200IN0202000101 |
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon, chariot | Aucune pompe à vide |
N/A
|
N/A | |||||
17284704
|
BUCHI
11L200IN0202001001 |
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon | Pfeiffer Duo 6 |
20285.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Lyovapor™ compact L-200
- Offre une lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation.
- Infinite-Control™ comprend la création facile de méthodes, l’exécution de méthodes, la consignation des données, l’enregistrement de graphiques en temps réel et l’interruption, si nécessaire, à partir de n’importe quel moment.
Spécification
6 kg | |
Acier inoxydable | |
20,0787 in | |
220/240 V |
-55°C à +30°C | |
Non | |
23,1496 in |