Learn More
Welch™ Système de vide de laboratoire LVS301 Z
Conçu pour les applications de distillation et d’évaporation de solvants. Les systèmes de vide de laboratoire Welch Ilmvac™ LVS comprennent une pompe à membrane à usage chimique sans huile avec packs de contrôle en option, un confinement de liquides et un condenseur de vapeur d’échappement pour une récupération optimale des solvants.
Marque: Welch™ 115047
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponibles avec 2 ou 3 en étapes de pompage pour générer du vide jusqu’à 2 mbar (1,5 torr)
- Choix de débit de 20 à 238 l/min.
- Conception modulaire avec options pour compléter votre processus
- Les options de contrôle numérique et les accessoires intégrés personnalisent le LVS en fonction de vos besoins
- Résistant aux vapeurs d’acide et de solvant
- Pièces en contact avec des liquides en PTFE, PVDF, PEEK, PP et verre
- La conception ergonomique offre la possibilité de placer les commandes et les fonctionnalités là où elles sont nécessaires
- Libère de l’espace sur le capot ou la paillasse
- La maintenance réduite par rapport aux autres technologies permet d’économiser du temps et de l’argent
- Le vide sec offre un milieu de travail et un environnement plus propres
- Le pompage non contaminé des gaz produit des échantillons plus propres, sans risque de rreflux d’huile
Les systèmes LVS sont disponibles avec une gamme d’options de contrôle du vide, des packs de contrôle numérique à réglage manuel et trois packs différents de contrôle numérique sont disponibles.
Spécification
230 V 50/60 Hz | |
LVS 301 Z | |
445 mm | |
Laboratory Vacuum System | |
230 V |
310 mm | |
50/60 Hz | |
360 mm | |
<8 mbar |