Learn More
Oxyde de lutécium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
182.00€ - 652.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12032-20-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Lu2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 397.93 |
Numéro MDL | MFCD00011100 |
Clé InChI | UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+ |
Nom IUPAC | dilutetium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11313308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036244.03 |
1 g |
182.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11303308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036244.04 |
2 g | |||||||
11393298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036244.06 |
5 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
12032-20-1 | |
397.93 | |
UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N | |
dilutetium(3+) trioxidandiide |
Lu2O3 | |
MFCD00011100 | |
lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+ | |
[O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3] |
Spécification
Lutetium(III) oxide | |
12032-20-1 | |
(REO) | |
MFCD00011100 | |
lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+ | |
UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N | |
dilutetium(3+) trioxidandiide | |
397.94 | |
Odorless | |
9.420 g/mL |
2487°C | |
Grumeau fritté | |
Lu2O3 | |
14,5615 | |
Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3] | |
397.93 | |
99.9% | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H320-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 234-764-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante