Learn More
Fluorure de lutécium(III), REacton™, 99,99 % (REO)
Code produit. 11356328
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13760-81-1
Numéro MDL MFCD00016191
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium(III) fluoride
Point de fusion 1182°C
Forme physique Lump
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 231.97
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 8.3g/mL