Learn More
Fluorure de lutécium(III), REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
62.50€ - 268.34€
Identifiants chimiques
CAS 13760-81-1
Numéro MDL MFCD00016191
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11372578
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014620.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11362578
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014620.06
5 g
268.34€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13760-81-1
MFCD00016191
Spécification
Lutetium(III) fluoride
13760-81-1
(REO)
UN3288
99.9%
Odorless
8.3 g/mL
1182°C
Grumeaux
MFCD00016191
231.97
Reacton™
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-355-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante