Learn More
Fluorure de lutétium(III), anhydre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Pour dépôt sous vide
234.00€ - 932.00€
Identifiants chimiques
CAS 13760-81-1
Numéro MDL MFCD00016191
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11364118
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
041415.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11374118
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
041415.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
13760-81-1
MFCD00016191
Spécification
Lutetium(III) fluoride
Anhydrous
Pièces
MFCD00016191
231.97
Odorless
8.3 g/mL
1182°C
13760-81-1
(REO)
UN3288
99.9%
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-355-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante