Learn More
Chlorure de lutécium(III), ultra sec, 99,98 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
146.00€ - 535.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11378697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035802.03 |
1 g |
146.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11388697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035802.06 |
5 g |
535.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as an additive for chemical industry, single crystal scintillators, carbon arc rods, PET scan detectors, high refractive index glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
10099-66-8 | |
MFCD00011099 |
Spécification
Lutetium(III) chloride | |
Ultra dry | |
Poudre | |
MFCD00011099 | |
Soluble in water. | |
99.98% | |
Hygroscopic |
905°C (sublimation) | |
10099-66-8 | |
(REO) | |
14,5615 | |
281.33 | |
Ampoule | |
3.98 g/mL |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 233-240-1
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only