Learn More
Chlorure de lutétium(III), 99,9 %, (base de métaux à l’état de traces), anhydre, Acros Organics
Code produit. 10167882
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10099-66-8
Formule moléculaire Cl3Lu
Numéro MDL MFCD00011099
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium(III) chloride
Couleur Blanc à gris
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Formule linéaire LuCl3
Poids de la formule 281.33
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lutetium(III) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.