Learn More
Thermo Scientific™ Seringues manuelles étanches aux gaz à embout Luer pour systèmes GC
Servez-vous d’une seringue étanche aux gaz pour effectuer des injections manuelles. Cette seringue dotée d’un raccord à embout Luer est proposée en plusieurs tailles.
Marque: Thermo Scientific™ 365D0301
Description
Servez-vous d’une seringue étanche aux gaz pour effectuer des injections manuelles dans votre système GC. Cette seringue dotée d’un raccord à embout Luer est proposée en plusieurs tailles. Fabriquées en matériaux de qualité, elles sont conçues pour des injections faciles, précises et reproductibles.
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
10 µl Fn GT, 23s G, 85 mm | |
85 mm | |
Chaque | |
85 mm | |
Échantillonneur automatique TriPlus RSH | |
Oui |
Calibre 23s | |
Seringue pour échantillonneur automatique GC | |
10 μl | |
Cône | |
Fixe |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.