Learn More
3M™ Masque pour particules, 8300 Series
Offre une protection respiratoire efficace et confortable contre les particules de poussière et / ou les particules liquides non volatiles. Le masque pour particules 3M 8300 Series offre une filtration efficace avec une faible résistance respiratoire pour une performance haute qualité constante.
19.39€ - 75.95€
Spécification
Certifications/Conformité | AS/NZS 1716:2003 ; Norme européenne EN149:2001 + A1:2009 NR |
---|---|
Matériau | Élastomère thermoplastique |
Type de produit | Masque pour particules sans valve |
À utiliser avec (application) | Secteurs où le personnel est exposé à des particules de poussière et/ou des particules liquides non volatiles |
Sans latex | Oui |
Code produit | Marque | Type de filtre | Avec soupape d’expiration | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de filtre | Avec soupape d’expiration | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12682605
|
3M™
7100011455 |
FFP2 | No | N/A | N/A | N/A | |||||
12692605
|
3M™
7100010817 |
FFP2 | Yes | N/A | N/A | N/A | |||||
11706003
|
3M™
7100011341 |
FFP1 | No | N/A | N/A | N/A | |||||
11716003
|
3M™
7100010819 |
FFP1 | Yes | N/A | N/A | N/A | |||||
11726003
|
3M™
7100011455 |
FFP2 | No | N/A | N/A | N/A | |||||
11612999
|
3M™
7100057145 |
FFP3 | Yes |
75.95€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Offre une protection respiratoire efficace et confortable au personnel exposé à des particules de poussière et / ou à des particules liquides non volatiles.- Testé et certifié conformément aux normes AS/NZS 1716:2003
- La coque externe robuste améliore la résistance aux chocs
- Le M-Noseclip s’ajuste facilement pour moins de points de pression et un plus grand confort sur le nez
- Les bandeaux tressés améliorent le confort au niveau du cou, du visage et de la tête pour une sensation plus sûre
- Le matériau de filtre avancé en électret 3M™ offre une filtration efficace avec une faible résistance respiratoire pour une performance haute qualité constante
- La doublure intérieure super-souple et rembourrée offre un confort optimal aux utilisateurs
- Les modèles comprenant la vanne d’expiration Cool Flow™ offrent un confort amélioré dans les environnements humides chauds et/ou lorsque le travail est difficile et physique
- Bandeaux colorés pour une identification simple : jaune pour P1, bleu pour P2
Spécification
AS/NZS 1716:2003 ; Norme européenne EN149:2001 + A1:2009 NR | |
Masque pour particules sans valve | |
Oui | |
Non-sterile |
Élastomère thermoplastique | |
Secteurs où le personnel est exposé à des particules de poussière et/ou des particules liquides non volatiles | |
Clip en aluminium | |
No |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Masque pour particules, 8300 Series