Learn More
Jaune de Lucifer CH, sel de dilithium, ≥99 %, >>95 %, MP Biomedicals
245.92€ - 845.00€
Identifiants chimiques
CAS | 67769-47-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H9Li2N5O9S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 457.241 |
Clé InChI | RPKCZJYDUKVMGF-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | 6-amino-2[(Hyrazinocarbonyl)amino]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-Benz[de] Isoquinoline-5,8-disulfonic acid dilithium salt |
CID PubChem | 124220108 |
ChEBI | CHEBI:52106 |
Nom IUPAC | dilithium;6-amino-2-(hydrazinecarbonylamino)-1,3-dioxobenzo[de]isoquinoline-5,8-disulfonate |
SMILES | [Li+].[Li+].C1=C(C=C2C3=C1C(=O)N(C(=O)C3=CC(=C2N)S(=O)(=O)[O-])NC(=O)NN)S(=O)(=O)[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11477532
|
MP Biomedicals
0215526725 |
25 mg |
245.92€
25mg |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11487532
|
MP Biomedicals
0215526780 |
100 mg |
845.00€
100mg |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Identifiants chimiques
67769-47-5 | |
457.241 | |
6-amino-2[(Hyrazinocarbonyl)amino]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-Benz[de] Isoquinoline-5,8-disulfonic acid dilithium salt | |
CHEBI:52106 | |
[Li+].[Li+].C1=C(C=C2C3=C1C(=O)N(C(=O)C3=CC(=C2N)S(=O)(=O)[O-])NC(=O)NN)S(=O)(=O)[O-] |
C13H9Li2N5O9S2 | |
RPKCZJYDUKVMGF-UHFFFAOYSA-L | |
124220108 | |
dilithium;6-amino-2-(hydrazinecarbonylamino)-1,3-dioxobenzo[de]isoquinoline-5,8-disulfonate |
Spécification
Lucifer yellow CH, Dilithium salt | |
67769-47-5 | |
C13H9Li2N5O9S2 | |
RPKCZJYDUKVMGF-UHFFFAOYSA-L | |
dilithium;6-amino-2-(hydrazinecarbonylamino)-1,3-dioxobenzo[de]isoquinoline-5,8-disulfonate | |
124220108 | |
457.2 | |
Jaune à orange |
For HPLC analysis | |
>95% | |
6-amino-2[(Hyrazinocarbonyl)amino]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-Benz[de] Isoquinoline-5,8-disulfonic acid dilithium salt | |
[Li+].[Li+].C1=C(C=C2C3=C1C(=O)N(C(=O)C3=CC(=C2N)S(=O)(=O)[O-])NC(=O)NN)S(=O)(=O)[O-] | |
457.241 | |
CHEBI:52106 | |
≥99% | |
Poudre |