Learn More
Corning™ Rotors à angle fixe LSE™
Rotors avec capacité et taille de tube configurables
674.90€ - 913.35€
Spécification
Type | Rotor |
---|---|
Vitesse max. | 6 000 tr/min |
À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse compacte Corning™ LSE™ |
Angle | Fixe |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11367681
|
Corning™
480136 |
6 × 50 ml |
913.35€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11397681
|
Corning™
480139 |
18 x 1,5 ml |
710.53€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11377681
|
Corning™
480137 |
12 × 15 ml |
674.90€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- À utiliser avec une centrifugeuse compacte Corning LSE
- Sélection de configurations : 6 tubes de 50 ml, 12 tubes de 15 ml ou 18 tubes de 1,5 ml
- T/min maximum : 6000
Spécification
Rotor | |
6 000 tr/min | |
Centrifugeuse compacte Corning™ LSE™ | |
Fixe |