Learn More
Corning™ Bain-marie numérique LSE™, 6 L
Le bain-marie numérique Corning LSE est un bain portable doté d’une cuve sans soudure, capable de contenir jusqu’à 6 L d’eau. Il peut aussi servir de bain sec lorsque vous utilisez des microbilles thermiques.
837.09€
Spécification
Type de contrôleur | PID |
---|---|
Description | Bain-marie |
Capacité (métrique) | 6 L |
Gamme de températures | Température ambiante +5° ; jusqu'à 99°C |
Affichage | Digital LED |
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15671312
|
Corning™
6784 |
230 V, 50/60 Hz, 2,4 A |
837.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Conception compacte
- Chambre et couvercle en acier inox, résistants à la corrosion
- Puissant système de chauffage à 500 W programmé par le contrôleur numérique LED
- Contrôle précis de la température par thermostat hydraulique
- Couvercle à pignon en acier inox inclus, ce qui permet de conserver la chaleur et de réduire l’évaporation
Spécification
PID | |
6 L | |
Digital LED | |
14,9 in | |
38 cm | |
9,0 in | |
23 cm | |
29 cm | |
19 lb |
Bain-marie | |
Température ambiante +5° ; jusqu'à 99°C | |
17 x 32 x 18 cm (6,7 x 12,6 x 6,9 in) | |
Cuve : 12,6 in | |
Cuve 32 cm | |
Cuve 6,9 in | |
Cuve 6,7 in | |
Cuve 17 cm | |
8,6 kg |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Bain-marie numérique LSE™, 6 L