Learn More
WTW™ Cellule de conductivité à 2 électrodes LR 925/01
Les cellules de mesure de la conductivité de la plus haute qualité depuis des décennies. Elles constituent la base des cellules de mesure de la conductivité IDS. Les avantages de la technologie IDS incluent le transfert automatique de la constante de cellule et donc l’exclusion d’une éventuelle entrée erronée.
Marque:  WTW™ 301720
727.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11745184
  • 882.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Sonde WTW IDS
• Sonde avec puce électronique embarquée
• N° de série et certificat d'étalonnage mémorisés dans la sonde
• Estimation de l'usure de la sonde en comparant chaque étalonnage avec les valeurs ide l'étalonnage initial
• Cellule de conductivité IDS
• LR 925/01
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2 électrodes, graphite
0°C à 100°C
120 mm
1,5 m
12 mm