Learn More
IKA™ Récipient de réacteur LR 2000.1
Utilisez ce récipient pour l’optimisation et la reproduction de divers processus de réaction chimique, de mélange et d’homogénéisation. Le récipient de réacteur IKA™ LR 2000.1 est doté de connecteurs à double paroi en verre et à action rapide.
Marque:  IKA™ 0002508300
Code produit. 10183041
  • 4427.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
À utiliser avec les systèmes IKA LR-2.ST et LR 2000 V
Spécification
Spécification
Pour LR-2.ST et LR 2000 V
Récipient de réacteur