Learn More
Buerkle™ Pissettes à col large en PEBD
Fabriquées en PEBD pour plus de solidité, de clarté et de flexibilité. Les pissettes à col large en PEBD Buerkle™ sont imprimées avec le nom de la substance en allemand, anglais, français et espagnol, les consignes de danger et de sécurité, les pictogrammes du SGH et le numéro CAS.
11.75€
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
---|---|
Couleur | Jaune translucide |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 39 mm |
Matériau | PEBD |
Closure Included | Oui |
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10142644
|
Buerkle™
0310-3050 |
Jaune |
11.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ouverture à col large pour un remplissage en toute sécurité
- Couleur jaune translucide avec protection contre la lumière
- Ouverture incurvée sur le bouchon à vis pour une distribution de jet de précision sans éclaboussures
- Bouchons à code couleur
Spécification
500 ml | |
39 mm | |
Oui | |
Pissette |
Jaune translucide | |
PEBD | |
Large |