Learn More
Buerkle™ Câble de descente pour flacons de trempage Buerkle™
Câble de descente Buerkle™ pour flacons de trempage et cylindres d’immersion, correspondant à des bobines de tambour à fonctionnement manuel fabriquées à partir de matériaux divers.
Marque:  Buerkle™ 5309-0525
Code produit. 17270574
  • 380.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bonne résistance chimique
  • Pour flacons de trempage et cylindres d’immersion, correspondant à des bobines de tambour à fonctionnement manuel de matériaux divers.
  • Charge de traction max. jusqu’à 10 kg
Spécification
Spécification
Câble de descente
Échantillonneurs à trempage et éprouvettes d’immersion
25 m