Learn More
Buerkle™ Câble de descente pour flacons de trempage Buerkle™
Câble de descente Buerkle™ pour flacons de trempage et cylindres d’immersion, correspondant à des bobines de tambour à fonctionnement manuel fabriquées à partir de matériaux divers.
Marque:  Buerkle™ 5309-0425
Code produit. 11892663
  • 333.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bonne résistance chimique
  • Pour flacons de trempage et cylindres d’immersion, correspondant à des bobines de tambour à fonctionnement manuel de matériaux divers.
  • Charge de traction max. jusqu’à 10 kg
Spécification
Spécification
Câble de descente
Flacons de trempage et éprouvettes d’immersion, bobines à fonctionnement manuel
25 m
Cuivre
4,5 mm