Learn More
Buerkle™ Câble de descente
Câble de descente Buerkle™ pour flacons de trempage et cylindres d’immersion, correspondant à des bobines de tambour à fonctionnement manuel fabriquées à partir de matériaux divers.
Marque: Buerkle™ 5309-0450
566.09 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bonne résistance chimique
- Pour flacons de trempage et cylindres d’immersion, correspondant à des bobines de tambour à fonctionnement manuel de matériaux divers.
- Charge de traction max. jusqu’à 10 kg
Spécification
Câble de descente | |
Boucle | |
4,5 mm |
Cuivre | |
Flacons de trempage et éprouvettes d’immersion, bobines à fonctionnement manuel | |
50 m |