Learn More
Buerkle™ Câble de descente
Câble de descente Buerkle™ pour flacons de trempage et cylindres d’immersion, correspondant à des bobines de tambour à fonctionnement manuel fabriquées à partir de matériaux divers.
Marque:  Buerkle™ 5309-0125
133.82 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10779972
  • 153.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bonne résistance chimique
  • Pour flacons de trempage et cylindres d’immersion, correspondant à des bobines de tambour à fonctionnement manuel de matériaux divers.
  • Charge de traction max. jusqu’à 10 kg
Spécification
Spécification
Câble de descente
Revêtement en PTFE
2 mm
Acier inoxydable (V2A)
Échantillonneurs à trempage et éprouvettes d’immersion, bobines manuelles
25 m