Learn More
Buerkle™ Câble de descente
Câble de descente Buerkle™ pour flacons de trempage et cylindres d’immersion, correspondant à des bobines de tambour à fonctionnement manuel fabriquées à partir de matériaux divers.
Marque:  Buerkle™ 5309-0202
34.17 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10157871
  • 38.75€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bonne résistance chimique
  • Pour flacons de trempage et cylindres d’immersion, correspondant à des bobines de tambour à fonctionnement manuel de matériaux divers.
  • Charge de traction max. jusqu’à 10 kg
Spécification
Spécification
Câble de descente
Rouge
2 mm
Polypropylène
Flacons de trempage et éprouvettes d’immersion, bobines à fonctionnement manuel
25 m