Learn More
Étalon de viscosité à basse température
1702517034Les étalons de viscosité à basse température certifiés ISO / ISO de Paragon sont destinés à l'étalonnage et à la vérification des viscosimètres capillaires en verre et d'autres équipements de mesure de viscosité où la température de fonctionnement est contrôlée avec précision.
94.35€ - 117.00€
Spécification
Quantité | 500 mL |
---|---|
Certifications/Conformité | Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation |
Code produit | Marque | Viscosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Viscosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15886461
|
Paragon Scientific
J10 |
757.0 mPa.s (-40°C) |
94.35€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15781928
|
Paragon Scientific
JF1-L |
5989.0 mPa.s (-40°C) |
98.90€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15568874
|
Paragon Scientific
N120B |
151216.0 mPa.s (-40°C) |
99.05€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15578874
|
Paragon Scientific
N1400B |
172195 mPa.s (-13°C) |
117.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Spécification
500 mL | |
Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Viscosity Reference Standard Low Temperature Type
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Odourless Kerosene
Valeurs nominales citées