Learn More
Fisherbrand™ Rack de stockage à 96 puits PCR™ basse température
Permet de glisser, de régler, de travailler et de stocker des échantillons de PCR™. Le rack de stockage 96 puits PCR™ à basse température Fisherbrand™ comprend des poignées texturées pour fournir une cale sécurisée, un couvercle coulissant et rotatif unique et une base fermée
82.00€ - 96.05€
Spécification
Code-barres | Alphanumérique |
---|---|
Format | Étalon |
Couvercle | Avec couvercle |
Array | 8 x 12 |
Matériau | Plastique ABS |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15788177
|
Fisherbrand™
HS120541 |
Violet |
88.55€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15768177
|
Fisherbrand™
HS120539 |
Bleu |
82.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15758177
|
Fisherbrand™
HS120538 |
Assortiment |
96.05€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15778177
|
Fisherbrand™
HS120540 |
Vert |
82.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le couvercle ambidextre peut être commuté pour s’adapter à l’orientation gauche ou droite.
- Couvercle amovible.
- Peut contenir des tubes de 0,2 ml, individuels ou en bandes.
- Configuration de 96 puits 8 x 12.
- Peut être utilisé pour le stockage en congélateur jusqu’à - 80°C (- 112°F).
Spécification
Alphanumérique | |
Avec couvercle | |
Plastique ABS | |
Non stérile | |
5/boîte | |
3,7 cm |
Étalon | |
8 x 12 | |
96 | |
Round, Round Bottom (U-well) | |
9,2 cm | |
PCR Ready |