Learn More
Thermo Scientific™ Low Profile Tubes and Flat Caps, strips of 12
Les tubes taille basse en barrettes Thermo Scientific™ ABgene sont compatibles avec les blocs de 0,2 ml de thermocycleurs et conviennent aux applications impliquant des petits volumes de réaction.
Marque:  Thermo Scientific™ AB0849
Code produit. 11534804
  • 194.00€ / 80 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Idéales pour les applications nécessitant de faibles volumes de réaction, les barrettes de tubes à profil bas Thermo Scientific™ sont compatibles avec les blocs de cycleurs de 0,2 ml.
La conception à profil bas des barrettes de tubes à profil bas Thermo Scientific réduit l’espace mort entre le couvercle chauffant du thermocycleur et l’échantillon. Cela permet d’éliminer la condensation sur la paroi latérale du tube, empêche la réduction du volume de PCR et accroît l’efficacité de la réaction. Les produits à profil bas Thermo Scientific sont particulièrement recommandés pour une utilisation avec des volumes de réaction inférieurs à 20 µl.
Points clés :
  • Compatibles avec les blocs de thermocycleurs de 0,2 ml
  • Capacité maximale des tubes de 150 µl après leur fermeture
  • Taille basse des tubes diminuant l'espace inutile et augmentant l'efficacité de la réaction PCR
  • Languettes d’extrémité marquées A à H
  • Les bouchons ultra-transparents sont parfaits pour la qPCR
Applications :
PCR, qPCR et PCR en temps réel
Certifications :
certifiées exemptes d’ADN humain, de RNases et de DNases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Certifié exempt d’ADN/RNase
0,1 mL
80 strips
Polypropylène
Bouchons plats
12 barrettes
Naturel
0,15 mL
Thermocycleurs
Profil bas
80 tubes à barrettes et bouchons