Learn More
Thermo Scientific™ Low Profile Strip Tubes without Caps Promotion
Increase the efficiency of reactions with these low-profile strip tubes for PCR and qPCR applications
Marque:  Thermo Scientific™ AB0771
Code produit. 15717486
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Certified free of human DNA, RNase, DNase, and endotoxins
Naturel
PCR, qPCR and Real-Time PCR applications
Strips of 8; 10 Packs of 12