Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset inconel en zirconium, de forme basse
Marque:  Thermo Scientific Chemicals 036039.KT
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15473625
  • 285.42€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Low Form
500mL
66mm
89mm
Zirconium
102mm
Creuset en zirconium