Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons de pesée de forme basse
Pour un pesage précis et sécurisé des échantillons en laboratoire. Les flacons de pesée de forme basse Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriqués en verre borosilicaté durable DURAN™.
15.20€ - 491.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10508151
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05560509 |
15 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
13433589
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05560509 |
15 ml |
90.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10603971
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05560513 |
30 mL |
91.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11778104
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05565350 |
30 ml |
491.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15320895
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05560516 |
45 ml |
231.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Descrizione
- Bouchon ou bouchon NS interchangeables
- Dimension (mm) et capacité (ml) fusionnées
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Specifica
Faible | |
Flacon de pesée |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons de pesée de forme basse